Learn More
Ácido L-glutámico, multicompendial, F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15507964 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15507964 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15507964 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 207706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.35€
    281.22€ / 1 Kg
    Ahorro 52.13€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Ácido L-glutámico multicompendial de alta pureza, adecuado para la fabricación, procesamiento o aplicaciones de reempaquetado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Envase Frasco de polietileno
Número MDL MFCD00002634
Sinónimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
Peso molecular (g/mol) 147.13
Cantidad 1 kg
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98,5 a 101,5%
Gravedad específica 1L = 1.54kg
Grado FCC/multicompendial