Learn More
Sal monosódica del ácido L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic Acid Monosodium Salt |
| CAS | 142-47-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H8NNaO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Accent, Accent (Food Additive), Ancoma, Chinese Seasoning, E 621, Glutacyl, Glutalin, Glutamate Sodium, Glutamic Acid Monosodium Salt, Glutavene, L-Glutamic Acid Sodium Salt, L-Monosodium Glutamate, MSG, MSG (Food Additive), Monosodium L-Glutamate, Monosodium Glutamate, NSC 135529, RL 50, Sodium L-Glutamate, Sodium Glutamate, Sodium Hydrogen Glutamate, Sodium Monoglutamate, Vetsin, Zest |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-2-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 169.11 |
| Mostrar más |