Learn More
L-(+)-ácido glutámico, sal monosódica, monohidrato, BAKER™, J.T. Baker™
Código de producto. 15508794 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
15508794 500 g cada uno
1 options
Código de producto. 15508794 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor M74607
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Glutamic Acid, Monosodium Salt
Nombre de nota Monohydrate
CAS 6106-04-3
Fórmula molecular C5H10NNaO5
Envase Frasco de polietileno
Sinónimo monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
Clave InChI GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico; sodio; hidrato
Peso molecular (g/mol) 187.13
Cantidad 500 g
PubChem CID 87090819
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.13