Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de sal monosódica de ácido L(+)-glutámico, 99 %
Código de producto. 10265390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265390 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10142770 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10237543 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10265390 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119940010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-04-03
Fórmula molecular C5H8NNaO4·H2O
Peso molecular (g/mol) 187.13
Número MDL MFCD00150138
Clave InChI GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Punto de fusión 232.0°C
Color Blanco
Cloruro 2000ppm max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Pérdida por secado 0.5% max. (100°C, 5 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotación específica + 25.00
Sulfato 500ppm max
Sinónimo l-thyroxine sodium salt pentahydrate, l-thyroxine sodium pentahydrate, sodium l-thyroxine pentahydrate, sodium levothyroxine, levothyroxine sodium, 3-4-4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy-3,5-diiodophenyl-l-alanine sodium salt, levothyroxine sodium pentahydrate, l-tyrosine, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-, sodium salt, pentahydrate, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-l-tyrosine sodium salt pentahydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
SMILES O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
Nombre IUPAC hidrato sodio (4S)-4-amino-4-carboxibutanoato
Condición de rotación específica + 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Cantidad 1 kg
PubChem CID 23665037
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.