Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de sal monosódica de ácido L(+)-glutámico, 99 %
Código de producto. 10237543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237543 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10265390 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10142770 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10237543 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119940100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-04-03
Fórmula molecular C5H8NNaO4·H2O
Peso molecular (g/mol) 187.13
Número MDL MFCD00150138
Clave InChI GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Punto de fusión 232.0°C
Color Blanco
Cloruro 2000ppm max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Pérdida por secado 0.5% max. (100°C, 5 hrs)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotación específica + 25.00
Sulfato 500ppm max
Sinónimo monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico; sodio; hidrato
Condición de rotación específica + 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Cantidad 10 kg
PubChem CID 87090819
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales