Learn More
Ácido L-glutámico, sal monosódica, monohidrato, + 98 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10665682 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665682 250 g Jarra de plástico para polvo 250 g
1 options
Código de producto. 10665682 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0513/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 165°C
CAS 142-47-2
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C5H8NNaO4
Número MDL MFCD00150138
Sinónimo natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
Clave InChI LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopentanodioico; sodio
Peso molecular (g/mol) 169.11
PubChem CID 86748263
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.111g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo