Learn More
L-Glutamic acid monosodium salt, MedChemExpress
Descripción
L-Glutamic acid monosodium salt acts as an excitatory transmitter and an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA). (S)-Glutamic acid shows a direct activating effect on the release of DA from dopaminergic terminals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic acid monosodium salt |
| Forma física | Crystals |
| CAS | 142-47-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H8NNaO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Información de solubilidad | H2O : 7.14 mg/mL (42.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CC[C@H](N)C(O)=O |
| Mostrar más |