Learn More
Monohidrato de sal monopotásica del ácido L-glutámico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423457 250 g 250 g
11413457 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17232.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6382-01-0 | C5H11KNO5 | 204.243 g/mol
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate acts as a common excitatory neurotransmitter like the agonist at kainate, N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) and quisqualate receptors in central nervous system. It is also used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de sal monopotásica del ácido L-glutámico actúa como un neurotransmisor excitador común como el agonista en los receptores de kainato, N-metil-D-aspartato (NMDA) y los receptores quiscuálicos en el sistema nervioso central. También se utiliza en el cultivo celular como componente de la solución de aminoácidos no esenciales MEM.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6382-01-0
Fórmula molecular C5H11KNO5
Peso molecular (g/mol) 204.243
Número MDL MFCD00150343
Clave InChI VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
Sinónimo l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
PubChem CID 87237506
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopentanodioico; potasio;hidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Punto de fusión 115°C to 118°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25 (185.23 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%