Learn More
Sal monoamonio de ácido L-glutámico, TRC
Código de producto. 30240745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240745 10 g 10 g
30240955 5 g 5 g
30240702 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59714010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-63-6
Fórmula molecular C5H9NO4 . NH3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo Ammonium Glutamate, E 624, Glutamic Acid Monoammonium Salt, Monoammonium L-Glutamate, Monoammonium Glutamate, L-Glutamic Acid Ammonium Salt;
Nombre IUPAC azanio; (2S)-2-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoato
SMILES [NH4+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid Monoammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4.H3N/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H3/t3-;/m0./s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0797