Learn More
l-Glutamic Acid, Millipore™
Código de producto. 10742062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10742062 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 10742062 Proveedor Millipore N.º de proveedor 1002910250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-86-0
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid
Punto de fusión 160°C
Número MDL MFCD00002634
Sinónimo L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, L-Glutamic acid
Densidad 1.54 g/cm3 at 20°C
Peso molecular (g/mol) 147.13
Cantidad 250 g