Learn More
Sal de magnesio del ácido L-glutámico, bromhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic Acid Magnesium Salt Hydrobromide |
| CAS | 53459-38-4 |
| Fórmula molecular | C5H8BrMgNO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.BrH.Mg/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H;/q;;+2/p-2/t3-;;/m0../s1 |
| SMILES | C(CC(=O)[O-])[C@@H](C(=O)[O-])N.[Mg+2].Br |
| Nombre IUPAC | magnesio;(2S)-2-aminopentanodioato;bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9487 |