Learn More
Clorhidrato de ácido L-glutámico, TRC
Código de producto. 30393085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30393085 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30393085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5970102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid HCl
CAS 138-15-8
Fórmula molecular C5 H9 N O4 . Cl H
Cantidad 2.5 g
Sinónimo L-Glutamic acid, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, hydrochloride (9CI), 2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, Acidalin, Acidogen, Acidoride, Acidothyn, Acidulen, Acidulin, Aciglumin, Aclor, Acridogen, Acridoride, Antalka, Gastuloric, Glusatin, Glutamic acid hydrochloride, Glutamic acid monohydrochloride, Glutamidin, Glutan HCl, Glutan Hydrochloric, Glutan hydrochloride, Glutasin, Hydrionic, Hypochylin, L(+)-Glutamic acid hydrochloride, L-Glutamic acid monohydrochloride, Muriamic, NSC 9239, Pepsdol, Pepsidol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 183.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0298