Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L-glutámico clorhidrato, 99 %
Código de producto. 11424154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424154 250 g 250 g
11414154 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424154 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12505.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
L-Glutamic acid hydrochloride is used as a digestive aid. It is used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution. It has been used as a nitrogen source in the culture of Aspergillus fumigatus NRRL 2436 for fumagillin production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-glutámico clorhidrato se utiliza como ayuda digestiva. Se utiliza en el cultivo celular como componente de la solución de aminoácidos no esenciales MEM. Se ha utilizado como fuente de nitrógeno en el cultivo de Aspergillus fumigatus NRRL 2436 para la producción de fumagilina.
Solubilidad
Soluble en agua (490 g/l).
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-15-8
Fórmula molecular C5H10ClNO4
Peso molecular (g/mol) 183.588
Número MDL MFCD00012619
Clave InChI RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico;clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid hydrochloride
Punto de fusión 203°C (decomposition)
Beilstein 3565569
Índice Merck 14,4469
Información de solubilidad Soluble in water (490g/L).
Densidad 1.525
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Rotación óptica +23° (c=6 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Glutamic acid, hydrochloride