Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-glutámico clorhidrato, 99 %
Código de producto. 10286210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286210 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10091860 500 g Frasco de vidrio 500 g
10137943 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286210 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 165231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-15-8
Fórmula molecular C5H10ClNO4
Peso molecular (g/mol) 183.588
Número MDL MFCD00012619
Clave InChI RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico;clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Nombre de nota 99%
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 1 to 2.5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Beilstein 04, 488
Rotación específica +25.2° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 4505
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica +25.50° (20°C c=10,2N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Cristales para polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement