Learn More
Ácido L-glutámico, ácido libre, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11394239 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394239 100 g -
11304249 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394239 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210180080
CAS 142-47-2
Fórmula molecular C5H8NNaO4
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00150138
Clave InChI LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
Nombre IUPAC 2-amino-4-carboxibutanoato sódico
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid Monosodium Salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Densidad 1.538g/mL at 20°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.13
Forma física Polvo