Learn More
Ácido L-glutámico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11462624 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11462624 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 11462624 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0515/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 56-86-0
Punto de fusión 205°C
Color Blanco
pH 3.3
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C5H9NO4
Número MDL MFCD00002634
Cantidad 100 g
Sinónimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
Peso molecular (g/mol) 147.13
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13g/mol
Forma física Sólido