Learn More
Clorhidrato de éster dimetílico del ácido L-glutámico, TRC
Código de producto. 30389033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389033 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30389033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59697050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Fórmula molecular C7 H13 N O4 . Cl H
Cantidad 50 g
Sinónimo L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
Nombre IUPAC Dimetil (2S)-2-aminopentanedioato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 211.6434
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0611