Learn More
Clorhidrato de éster dimetilo de ácido L-glutámico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11995381 10 g 10 g
11925391 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441940100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23150-65-4
Fórmula molecular C7H13ClNO4
Peso molecular (g/mol) 210.63
Número MDL MFCD00038879
Clave InChI BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
Nombre IUPAC Dimetil (2S)-2-aminopentanedioato;clorhidrato
SMILES [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 91°C to 93°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Rotación específica 26
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.65
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride