Learn More
Clorhidrato dimetiléster ácido L-glutámico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de dimetiléster de ácido L-glutámico se utiliza como intermediario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol (50 mg/ml).
Notas
Propiedades higroscópicas. Almacenar en gas inerte. Debe almacenarse lejos de agentes oxidantes, agua/humedad y calor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 99°C to 103°C |
| Beilstein | 4238829 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol (50mg/ml). |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.65 |
| Rotación óptica | +26° (c=5 in Water) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |