Learn More
Clorhidrato dimetiléster ácido L-glutámico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346646 5 g 5 g
11356646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03764.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210.63 g/mol
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de dimetiléster de ácido L-glutámico se utiliza como intermediario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol (50 mg/ml).
Notas
Propiedades higroscópicas. Almacenar en gas inerte. Debe almacenarse lejos de agentes oxidantes, agua/humedad y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23150-65-4
Fórmula molecular C7H13ClNO4
Peso molecular (g/mol) 210.63
Número MDL MFCD00038879
Clave InChI BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
Nombre IUPAC Dimetil (2S)-2-aminopentanedioato;clorhidrato
SMILES [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 99°C to 103°C
Beilstein 4238829
Información de solubilidad Soluble in water,methanol (50mg/ml).
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.65
Rotación óptica +26° (c=5 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%