Learn More
Clorhidrato de éster dietílico de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455908 5 g 5 g
15465908 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59551.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1118-89-4 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-89-4
Fórmula molecular C9H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 239.696
Número MDL MFCD00012509
Clave InChI WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Sinónimo l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
Nombre IUPAC dietil (2S)-2-aminopentanedioato; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 108°C to 110°C
Fórmula lineal C2H5OCOCH2CH2CH(NH2)COOC2H5·HCl
Beilstein 214-270-
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Rotación óptica +22° (c=1 in H2O)
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.