Learn More
Clorhidrato de éster dietílico de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 108.0°C to 110.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | (5% in water) Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.7 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación