Learn More
Ácido L-glutámico dibencilo éster p-toluensulfonato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457746 1 g 1 g
15467746 5 g 5 g
15477746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62697.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2791-84-6
Fórmula molecular C26H29NO7S
Peso molecular (g/mol) 499.578
Número MDL MFCD00038980
Clave InChI HVZUAIVKRYGQRM-LMOVPXPDSA-N
Sinónimo h-glu obzl-obzl.tosoh, l-glutamic acid dibenzyl ester tosylate, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate 4-methylbenzenesulfonate, h-glu obzl-obzl p-tosylate, l-glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate, glu obzl-obzl.tosoh, dibenzyl l-glutamate p-toluenesulfonate, h-glu obzl-obzl 4-tosylate, l-glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate, h-glu obzl-obzl inverted exclamation mark currencytosoh
PubChem CID 13233366
Nombre IUPAC Dibencilo (2S)-2-aminopentanodioato;ácido 4-metilbencenesulfónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo