Learn More
Clorhidrato de éster de dibencilo de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490369 5 g 5 g
15478396 250 mg 250 miligramos
15480369 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63598.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4561-10-8 | C19H22ClNO4 | 363.84 g/mol
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de clorhidrato de éster de dibencilo de ácido L-glutámico se utiliza como intermediario en la síntesis farmacéutica y química. También se utiliza en la investigación de medicina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4561-10-8
Número MDL MFCD00035103
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Color Blanco
Fórmula molecular C19H22ClNO4
Sinónimo s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
Clave InChI GRGJVECUQLAEDM-LMOVPXPDSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopentanodioato de dibencilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 363.84
Cantidad 5 g
PubChem CID 199613
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo