Learn More
Clorhidrato de éster de diterc-butilo de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488456 25 g 25 g
15468456 1 g 1 g
15478456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63708.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32677-01-3 | C13H26ClNO4 | 295.804 g/mol
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester may be useful in the synthesis of substance P antagonistic peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de diterc-butilo de ácido L-glutámico puede ser útil en la síntesis de péptidos antagonistas de la sustancia P.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32677-01-3
Fórmula molecular C13H26ClNO4
Peso molecular (g/mol) 295.804
Número MDL MFCD00058003
Clave InChI LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Sinónimo l-glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, h-glu otbu-otbu.hcl, s-di-tert-butyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-otbu hcl, l-glutamic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-glu otbu-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, glutamic acid di-t-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminopentanedioate hcl, ditert-butyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, 1,5-di-tert-butyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 208636
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopentanodioato de diterc-butilo; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 3573738
Información de solubilidad Soluble in methanol (50gmg/ml).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.8
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido