Especificaciones
| CAS | 7558-63-6 |
| Forma física | Polvo cristalino blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C5H12N2O4 |
| Sinónimo | unii-245k560gaw, ammonium glutamate, l-glutamic acid, monoammonium salt, ammonium l-glutamate, monoammonium l-glutamate, ammoniumglutaminat german, glutamic acid, monoammonium salt, l, l-glutamic acid amine, 56-86-0 parent, ammoniumglutaminat |
| Clave InChI | PHKGGXPMPXXISP-DFWYDOINSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)[O-])C(C(=O)O)N.[NH4+] |
| Nombre IUPAC | azanio;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.161 |
| PubChem CID | 89887156 |
| Mostrar más |