Learn More
Éster alfa-tert-butílico de ácido L-glutamínico, TRC
Código de producto. 30004990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004990 25 g 25 g
30006336 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59698025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45120-30-7
Fórmula molecular C9 H17 N O4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Sinónimo L-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, L-Glutamic Acid tert-Butyl Ester, α-tert-Butyl L-Glutamate;
Nombre IUPAC Ácido (4S)-4-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1158
Porcentaje de pureza >95%