Learn More
Ácido L-glutámico alfa-amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic acid alpha-amide |
| CAS | 636-65-7 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-isoglutamine, 4-amino-L-glutaramic acid, (4S)-4,5-Diamino-4-oxo-pentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(7)10)1-2-4(8)9/h3H,1-2,6H2,(H2,7,10)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-4,5-diamino-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0691 |