Learn More
Ácido L-glutámico alfa-(7-amido-4-metilcumarina), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15446609 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15446609
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64847.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98516-76-8 | C15H16N2O5 | 304.302 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Un sustrato fluorogénico para la aminopeptidasa a, que produce una solución fluorescente tras la disociación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid alpha-(7-amido-4-methylcoumarin)
CAS 98516-76-8
Color Blanco
Fórmula molecular C15H16N2O5
Número MDL MFCD00051217
Sinónimo l-glutamic acid alpha-7-amido-4-methylcoumarin, glu-nh-med, 4s-4-amino-5-4-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-amino-5-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-4-amino-4-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl butanoic acid, ambotzhaa7670, 7-alpha-glutamyl-4-methylcoumarylamide, h-glu-amc, alpha-glutamyl-7-amino-4-methylcoumarylamide, n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl-l-, a-glutamine
Clave InChI USALUSONPMPEKY-NSHDSACASA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)C(CCC(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido (4S)-4-amino-5-[(4-metil-2-oxocromen-7-il)amino]-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 304.302
Cantidad 50 mg
PubChem CID 126959
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.3
Forma física Polvo