Descripción
Biología molecular, biología celular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic Acid |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Densidad | 1,538g/mL a 20 °C (Lit.) |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-aminopentanodioico |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1 |
| Grado | Bioquímica |
| Forma física | Polvo |