Learn More
Ácido L-glutámico, 99+%, sal monosódica, MP Biomedicals
Código de producto. 11475192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11475192 1 kg
11455192 100 g
11465192 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219467791
CAS 142-47-2
Fórmula molecular C5H8NNaO4
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00150138
Clave InChI LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
Nombre IUPAC 2-amino-4-carboxibutanoato sódico
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid, 99+%
Nombre de nota Monosodium Salt
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1
Grado Cultivo celular