Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-glutámico, 99 %
Código de producto. 10502751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10502751 100 g Frasco de plástico 100 g
10409450 250 g Frasco de plástico 250 g
10458880 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11925331 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10502751 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 156211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.95€
    25.65€ / 100 g
    Ahorro 4.30€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00002634
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ácido l-glutámico, ácido glutámico, 2s-2-ácido aminopentanedioico, ácido 2s-aminopentanodioico, glutacido, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ácido L(+)-glutámico
Amonio 200 ppm máx.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200 ppm máx.
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5 % (105 ° C,3 horas) máx.
Otros aminoácidos No detectable
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica +30.5° a +32.5° (20 °C, 589 nm) (sobre sustancia seca) (c=10, 2 N de HCl)
Sulfato 300 ppm máx.
Ceniza sulfatada 0.1 % máx.
Punto de sublimación > 200
Condición de rotación específica +32.00 (20.00 °C c=10,2N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98.5 al 100.5 % (en sustancia secada)
Forma física Polvo