Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-glutámico, 99 %
Código de producto. 10409450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10409450 250 g Frasco de plástico 250 g
10502751 100 g Frasco de plástico 100 g
10458880 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11925331 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10409450 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 156212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    32.65€ / 250 g
    Ahorro 5.55€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00002634
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamic acid
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% (105°C, 3 hrs) max.
Otros aminoácidos Not detectable
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica +30.5° to +32.5° (20°C, 589nm) (on dried substance) (c=10, 2N HCl)
Sulfato 300ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Punto de sublimación >200
Condición de rotación específica +32.00 (20.00°C c=10,2N HCl)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98.5 to 100.5% (on dried substance)
Forma física Polvo