Learn More
Ácido L-glutámico, del 98,5 al 101,5 % (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15865288 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15865288 25 kg Frasco de plástico 25 Kg
15845288 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15855288 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865288 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16215.C4
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00002634
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2-aminopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid
Punto de fusión 189°C to 192°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Densidad 1.525
Cantidad 25 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Gravedad específica 1.525
Forma física Polvo cristalino