Learn More
Ácido L-glutámico, del 98,5 al 101,5 % (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845288 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845288 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15855288 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
15865288 25 kg Frasco de plástico 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15845288 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16215.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00002634
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2-aminopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid
Punto de fusión 189°C to 192°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Densidad 1.525
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Gravedad específica 1.525
Forma física Polvo cristalino