Learn More
Ácido L-glutámico 5-tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479798 5 g 5 g
15469798 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63223.06
Solicitar formato a granel o personalizado
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester is used as a fine chemical intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-glutámico 5-tert-butil éster se utiliza como una sustancia química intermedia fina y como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua; prácticamente insoluble en etanol o éter.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2419-56-9
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00038580
Clave InChI OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7010573
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Beilstein 2049031
Sinónimo h-glu otbu-oh, l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, h-glu o-t-bu-oh, 2s-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, l-gamma-t-butyl glutamate, l-glutamic acid,5-1,1-dimethylethyl ester, 5-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-1,1-dimethylethyl ester, glu otbu, glu tbu
Información de solubilidad Sparingly soluble in water; practically insoluble in ethanol or ether.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido