Learn More
Clorhidrato de éster metílico de 5-terc-butilo y 1-metilo del ácido L-glutámico, TRC
Código de producto. 30395254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395254 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30395254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59698525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride
CAS 6234-01-1
Fórmula molecular C10H20ClNO4
Cantidad 25 g
Sinónimo L-Glutamic Acid 5-(1,1-Dimethylethyl) 1-Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopentanodioato de 1-O-metilo de 5-O-terc-butilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 253.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1081