Learn More
Clorhidrato de éster de 1-metilo de 5-terc-butilo de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 3572140 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.72 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |