Learn More
Clorhidrato de éster de 1-metilo de 5-terc-butilo de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418436 1 g 1 g
15428436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63661.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6234-01-1 | C10H20ClNO4 | 253.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6234-01-1
Fórmula molecular C10H20ClNO4
Peso molecular (g/mol) 253.72
Número MDL MFCD00153438
Clave InChI YIFPACFSZQWAQF-RZUXQYDTNA-N
Sinónimo h-glu otbu-ome.hcl, l-glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, h-glu otbu-ome hcl, 5-tert-butyl 1-methyl l-glutamate hydrochloride, h-glu otbu-ome inverted exclamation mark currencyhcl, h-glu otbu-ome hydrochloride, s-5-tert-butyl 1-methyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-omehcl, 5-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, glu otbu-ome.hcl
PubChem CID 16218751
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopentanodioato de 1-O-metilo de 5-O-terc-butilo; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3572140
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido