Learn More
Éster 5-metílico del ácido L-glutámico, TRC
Código de producto. 30396295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30396295 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30396295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59702010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid 5-Methyl Ester
CAS 1499-55-4
Fórmula molecular C6 H11 N O4
Cantidad 10 g
Sinónimo (S)-2-Aminopentanedioic Acid 5-Methyl Ester, 4(S)-Carboxy-4-aminobutanoic Acid Methyl Ester, 5-Methyl L-Glutamate, Glutamic Acid 5-Methyl Ester, L-Glutamic Acid gamma-Methyl Ester, NSC 12959, gamma-Methyl (S)-Glutamate, gamma-Methyl L-Glutamate, gamma-Methyl L-Glutamate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-metoxi-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 161.156
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.069