Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éster 5-metilo del ácido L-glutámico, 99 %
Código de producto. 11406656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11406656 5 g 5 g
11416656 25 g 25 g
11426656 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11406656
Marca: Thermo Scientific Chemicals B24859.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1499-55-4 | C6H11NO4 | 161.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-55-4
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.157
Número MDL MFCD00002632
Clave InChI ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-glutamic acid 5-methyl ester, h-glu ome-oh, polymethylglutamate, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, l-glutamic acid gamma-methyl ester, 5-methyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-methyl ester, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxo-pentanoic acid, 2s-2-amino-4-methoxycarbonyl butanoic acid
PubChem CID 68662
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-metoxi-5-oxopentanoico
SMILES COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 5-methyl ester
Punto de fusión 182°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 99%