Learn More
5-etil éster del ácido L-glutámico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469708 5 g 5 g
15479708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63168.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-etil éster del ácido L-glutámico es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en agua 100 mg/ml.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-33-1
Fórmula molecular C7H13NO4
Peso molecular (g/mol) 175.18
Número MDL MFCD00037217
Clave InChI XMQUEQJCYRFIQS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-glu oet-oh, l-glutamic acid 5-ethyl ester, l-glutamic acid gamma-ethyl ester, ethyl glutamate, unii-3ec85nwr4k, 5-ethyl-l-glutamate, s-2-amino-5-ethoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-ethoxy-5-oxopentanoic acid, 3ec85nwr4k, l-glutamic acid-5-ethyl ester
PubChem CID 3082305
SMILES CCOC(=O)CCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 5-ethyl ester
Punto de fusión 179°C (decomposition)
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in water 100mg/ml.
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-etoxi-5-oxopentanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo