Learn More
Éster 5-bencílico del ácido L-glutámico, 99%
Código de producto. 11429727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429727 1 g 1 g
11439727 5 g 5 g
11449727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22184.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237,255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1676-73-9
Fórmula molecular C12H15NO4
Peso molecular (g/mol) 237.255
Número MDL MFCD00002633
Clave InChI BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Sinónimo h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Punto de fusión 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.26
Rotación óptica +23° (c=1 in Acetic Acid)
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación