Learn More
Ácido L-Glutámico-13C5, TRC
Código de producto. 30010070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010070 2.5 mg 2.50 miligramo
30004382 5 mg 5 miligramos
30008403 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5969612.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55443-55-5
Fórmula molecular 13C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 152.09
Sinónimo L-Glutamic-1,2,3,4,5-13C5 Acid
SMILES N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid-13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0699
Porcentaje de pureza >95%