Learn More
Ácido L-Glutámico-13C5,15N, TRC
Código de producto. 30012031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012031 5 mg 5 miligramos
30003365 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5969625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202468-31-3
Fórmula molecular 13C5 H9 15N O4
Peso molecular (g/mol) 153.086
Sinónimo (2S)-2-Aminopentanedioic Acid-13C5,15N
Nombre IUPAC (2R)-2-(^{15}N)azanyl(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})ácido pentanedioico
SMILES [15NH2][13C@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic Acid-13C5,15N
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.067