Learn More
Ácido L-glutámico 1-tert-butil éster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442529 5 g 5 g
15452529 250 mg 250 miligramos
15432529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65342.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45120-30-7 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45120-30-7
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00038562
Clave InChI QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
Sinónimo h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
PubChem CID 117505
Nombre IUPAC Ácido (4S)-4-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Punto de fusión 139°C to 145°C
Color Blanco
Beilstein 2414793
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo