Learn More
Éster 1-metílico del ácido L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 6384-08-3 |
| Fórmula molecular | C6H11NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glutamic Acid Methyl Ester, Glutamic Acid 1-Methyl Ester, Glutamic Acid α-Methyl Ester, L-Glutamic Acid Methyl Ester, L-Glutamic Acid α-Methyl Ester, Methyl (S)-2-Amino-4-carboxybutanoate, Methyl L-Glutamate, α-Methyl L-Glutamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(OC)=O)CCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-4-amino-5-metoxi-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.07 |