Learn More
Clorhidrato de éster 1-(1,1-dimetiletil) 5-(fenilmetil) de ácido L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 5-(Phenylmethyl) Ester Hydrochloride |
| CAS | 105590-97-4 |
| Fórmula molecular | C16H24ClNO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | H-Glu(OBzl)-OtBu Hydrochloride, (S)-5-Benzyl 1-tert-butyl 2-aminopentanedioate hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO4.ClH/c1-16(2,3)21-15(19)13(17)9-10-14(18)20-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-8,13H,9-11,17H2,1-3H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 5-O-bencil 1-O-terc-butil (2S)-2-aminopentanodioato; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 329.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1394 |