Learn More
Ácido L-glutámico-2,4,4-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic-2,4,4-d3 Acid |
| CAS | 203805-84-9 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Glutamic-2,4,4-d3 acid (9CI, ACI), L-Glutamic Acid-2,4,4-D3, (2S)-2-Aminopentanedioic-2,4,4-d3 acid, L-Glutamic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C[C@]([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2,4,4-trideuteriopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.1478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.072 |