Learn More
L-glucosa-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glucose-1-13C |
| CAS | 478519-02-7 |
| Fórmula molecular | 13C C5 H12 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | L-Glucose-1-13C (9CI), L-[1-13C]Glucose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1/i1+1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxi(1^{13}C)hexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 181.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.067 |